Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz™ Termisk overførselsprinteretiketter
Artikelnummer. 12899928 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12899928 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12899928 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 DKK
    2699.20 DKK / 1 ruller
    Spare 125.80 DKK
    4% Slukket
På lager
Brug disse lavprofiletiketter på frosne overflader eller på overflader med stuetemperatur, der til sidst vil blive opbevaret i flydende nitrogen (-196 °C). Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer-etiketter er uigennemsigtige nok til at dække lovligt beskyttede patientoplysninger for overholdelse af HIPAA-kravene.
Identificer frostede, frosne eller stuetemperatur hætteglas (med overlap). Den forbedrede B-492 version FreezerBondz har forbedret ydeevne og relaterede ændringer af etiketstørrelsen. Overlegen opløsningsmiddelresistens ved tryk med R-6400-seriens farvebånd.
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rul
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Fryser, flydende nitrogen, varmtvandsbad (100 °C)
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Etiketter pr. række 2
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til 130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer THT-152-492-3