Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter: Rektangulær med cirkler
Artikelnummer. 12869938 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12869938 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12869938 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805918
På lager
Yde godt i almindelige laboratoriemiljøer såsom frysespray
  • Dobbeltformat: rektangulært og cirkulært label.
  • Fremragende ydeevne ved lave temperaturer
  • Kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, der opbevares i flydende nitrogen
  • Tilbyder fremragende aftryksudsmudning og opløsningsmiddelbestandighed (når de bruges med R6400-båndet)
  • Laboratorieidentifikation
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratorie identifikation
Til brug med (udstyr) i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-163-492-3
nr. pr. pakke 3000 sæt / Rul
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel med afrundede hjørner
Størrelse 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Størrelse (engelsk) Panel 0,375 i H x 1 in B x 0,375 i Dia
Størrelse (metrisk) panel 9,53 mm H x 25,40 mm B&B x 9,53 mm Dia
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -160 °C til 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 9.53 mm
Længde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer.
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Alternativt varenummer THT-163-492-3