Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz Polyester etiketter
Artikelnummer. 12849918 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12849918 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 12849918 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 011266
På lager
Printbare etiketter til termotransferprintere
  • Freezerbondz Etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, opbevaret i flydende nitrogen.
  • Print udtværningsresistens, opløsningsmiddelresistens og god ydeevne ved både høje og lave temperaturer.
  • Fungerer godt i almindelige laboratoriemiljøer som flydende nitrogen og autoklaver
  • Til rør-/ampul-applikationer skal disse etiketter vikles ind i sig selv med mindst 0,125 tommer Overlap
  • Farve: Hvid med mat finish
  • Materiale: Polyester
  • Printerkompatibilitet: Freezerbondz (11-877-244 til -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 til 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 T300 Tagus , Termisk overførselsprintere
  • Autoklav, fryser, varme bade (100 °C), flydende nitrogen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Koldoverflade-etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorie-identifikation
Til brug med (udstyr) BBP™ 81 Label Printer, BRADY IP™ Series Label Printer, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Plus Series Label Printer, THT 3 tommer Kerneprinter
Etiketter pr. række 1
Mængde 250/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til 130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 42.28 mm
Dimensioner (L x B) 55.88 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 1,5 in,
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 55.88 mm
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 3.81 cm