Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 3 tommer. Kerneprintere
Artikelnummer. 10472535
Skift visning
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,375 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
1,5 tommer
Højde (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Mængde:
100/rulle
250/pakke
3000 pakker
3000,-/rulle
500/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Højde (metrisk) Mængde unitSize
10472535 1 tomme 25,40 mm 3000 pakker 1 rulning
10090832 0,37 tommer 9,5 mm 500/pakke 1 rulning
11795703 1 tomme 25 mm 250/pakke 1 rulning
11745703 1,5 in, 38,1 mm 100/rulle 1 rulning
10637954 1,5 in, 98,4 mm 100/rulle 1 rulning
10007802 0,375 tommer 9,5 mm 3000 pakker 1 rulning
10362273 0,6 tommer 15 mm 3000 pakker 1 rulning
10580243 0,6 tommer 1,5 cm 250/pakke 1 rulning
10339434 1,5 tommer 38,1 mm 3000,-/rulle 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10472535 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 011265
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Marker laboratorieprøver sikkert på glatte flade overflader i udfordrende miljøer som flydende nitrogen og frysere med B-490 FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter.
Printbare etiketter til termotransferprintere
  • Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen.
  • De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
  • Specialiseret– Aggressive selvklæbende etiketter er konstrueret til en bred vifte af laboratorie-ID-applikationer på flade overflader, herunder kryogene opbevaringskasser.
  • Holdbar– Etiketter tåler opløsningsmidler, pletter, flydende nitrogen, fryserapplikationer og et høj/lav temperaturområde på -320° til 212 F (-°196° til 100 °C).
  • Klæbemiddel– Permanent akrylklæbemiddel til tæt binding til glas, rustfrit stål og kobber, eller omvikling omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Kold overflade etiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorie-identifikation
Til brug med (udstyr) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kerneprintere
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-156-490-3
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000 pakker
Form Rektangel
Størrelse 1 x 1,9 tommer. (L x B)
Størrelse (engelsk) Panel 1 in H x 1.9 in W
Størrelse (metrisk) 25.40 x 48.26 mm (L x W)
Størrelse (metrisk) panel 25.40 mm H x 48.26 mm W
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130° C
Tykkelse (engelsk) 2,6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Dimensioner (L x B) 48.26 x 25 mm
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 53.34 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25,40 mm
Alternativt varenummer THT-156-490-3