Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 3 tommer. Kerneprintere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
Merk laboratorieprøver sikkert på glatte, flade overflader i udfordrende miljøer som flydende nitrogen og frysere med B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester-etiketter.
- Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen.
- De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
- Specialiseret– Aggressive selvklæbende etiketter er konstrueret til en bred vifte af laboratorie-ID-applikationer på flade overflader, herunder kryogene opbevaringskasser.
- Holdbar– Etiketter tåler opløsningsmidler, pletter, flydende nitrogen, fryserapplikationer og et høj/lav temperaturområde på -320° til 212 F (-°196° til 100 °C).
- Klæbemiddel– Permanent akrylklæbemiddel til tæt binding til glas, rustfrit stål og kobber, eller omvikling omkring rør og hætteglas med en 1/8 tommer overlapning.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Oversigt | FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |