Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter til 3 tommer. Kerneprintere
Artikelnummer. 10090832
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,375 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
1,5 tommer
Højde (metrisk):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
25,40 mm
38,1 mm
98,4 mm
Mængde:
100/rulle
250/pakke
3000 pakker
3000,-/rulle
500/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10090832
Brand: Brady™ 011258
Marker laboratorieprøver sikkert på glatte flade overflader i udfordrende miljøer som flydende nitrogen og frysere med B-490 FreezerBondz™ Kryogene matte polyesteretiketter.
Printbare etiketter til termotransferprintere
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized – Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable – Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320° to 212°F (-196° to 100°C).
  • Adhesive – Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with an 1/8 in. overlap.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klæbende type Permanent Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Format Label
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Cold Surface Label
Til brug med (applikation) General identification, Laboratory identification
Til brug med (udstyr) BMP61;BMP71 (with media adapter)
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Model- PTL-112-490
nr. pr. pakke 500 Label(s) / Roll
Mængde 500/pakke
Form Rectangle
Størrelse 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.375 in H x 1.25 in W
Størrelse (metrisk) panel 9.53 mm H x 31.75 mm W
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to 130°C
Tykkelse (engelsk) 0.0026 in.
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 31.75 x 9.5 mm
Bredde (engelsk) 1.25 in.
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer
Højde (metrisk) 9,5 mm
Alternativt varenummer PTL-112-490