Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz Polyester etiketter
Artikelnummer. 13148276 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13148276 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 13148276 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2876.89 DKK
    2326.69 DKK / 1 ruller
    Spare 550.20 DKK
    19% Slukket
På lager
Printbare etiketter til termotransferprintere
Freezerbondz Etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen, opbevaret i flydende nitrogen. De har god modstand mod udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved både høje og lave temperaturer.
  • Fungerer godt i almindelige laboratoriemiljøer som flydende nitrogen og autoklaver
  • Til rør-/flaskeapplikationer skal disse etiketter vikles om sig selv med mindst 1/8 tomme Overlap
  • Farve: Hvid med mat finish
  • Materiale: Polyester
Printerkompatibilitet:
  • Freezerbondz (11-877-244 til -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 til 251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 T300 Tagus , Termisk overførselsprintere
Autoklav, fryser, varme bade (100 °C), flydende nitrogen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Produkttype Koldoverflade-etiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorie-identifikation
Til brug med (udstyr) BBP™ 11 etiketprinter, 12 labelprinter, BBP™ THT 1 tomme Kerneprinter
Etiketter pr. række 1
Mængde 2500/Pk.
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +266 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm