Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Labels
Artikelnummer. p-4841294
Størrelse (engelsk):
1,25 x 0,375 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12809968
Brand: Brady™ 060903
Identification label for frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Smooth surface label made of Freezerbondz Polyester
  • Moisture resistant label with cold-weather performance
  • Original Freezerbondz I label withstands extremely low temperatures
  • For LABEXPERT™ printer (also fits in IDXPERT™ printer)
  • Matte finish, black on white label
  • Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
  • Available in different sizes and printable areas
  • Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz labels for the LABXPERT & IDXPERT Printers
Klæbende type Permanent Acrylic
Belægning Smooth
Farve Black, White
Slutte Matte
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Mængde 450/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1,25 x 0,375 tommer
Størrelse (metrisk) 31.750 x 9.530 mm
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm