Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Labels
Artikelnummer. 12809968
Skift visning
Størrelse (engelsk):
1,25 x 0,375 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) unitSize
12809968 1,25 x 0,375 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 12809968 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 060903
Identification label for frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Smooth surface label made of Freezerbondz Polyester
  • Moisture resistant label with cold-weather performance
  • Original Freezerbondz I label withstands extremely low temperatures
  • For LABEXPERT™ printer (also fits in IDXPERT™ printer)
  • Matte finish, black on white label
  • Environment: Autoclave, Freezer, Hot Water Baths (100°C), Liquid Nitrogen
  • Available in different sizes and printable areas
  • Printer compatibility: LABXPERT
Intended use of product is out of scope of the RoHS Directive
Tekniske data
Oversigt FreezerBondz labels for the LABXPERT & IDXPERT Printers
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black, White
Slutte Matte
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification
Til brug med (udstyr) LabXpert™ Printer
Mængde 450/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1,25 x 0,375 tommer
Størrelse (metrisk) 31.750 x 9.530 mm
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (metrisk) 9.53 mm