Få mere at vide
Brady™ Freezerbondz Nylon Stofetiketter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Freezerbondz etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen. De har god udtværingsbestandighed, opløsningsmiddelbestandighed og god ydeevne ved høj og lav temperatur.
- Yde godt i almindelige laboratoriemiljøer såsom flydende nitrogen og autoklaveapplikationer
- Ved anvendelse af rør/hætteglas skal disse etiketter pakkes om sig selv med mindst 1/8 tomme overlapning
- Farve: Hvid med mat finish
- Materiale: Nylon
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklave, fryser, varmtvandsbade (100 C), °flydende nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN VDE 0472/dele 815, UL |
| Oversigt | Termisk overførselsprinteretiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Label |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printer etiket |
| Vis mere |