Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter til B33-printere
Descrizione
- Specialiseret— Aggressiv klæbemiddel B-492 FreezerBondz™ Etiketter er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
- Holdbar— Etiketter modstår kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til +212 F (-°196 C °til +100 °C).
- Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt limning på glatte, buede overflader eller vikle rundt om rør og hætteglas med et 1/8 tommer overlap.
- Certificeringer— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Oversigt | FreezerBondz Etiketter til BBP33-printeren |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Laboratoriemærke |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?