Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter med hætteglastop til 1 tommer. Små kerneprintere
Størrelse (engelsk):
0,375 x 1 x 0,375 tommer. (B x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 tommer. (B x H x dia.)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Printbare etiketter til termotransferprintere
- Specialiseret— Aggressiv klæbemiddel B-492 FreezerBondz™ Etiketter er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
- Holdbar— Etiketter modstår kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til +212 F (-°196 C °til +100 °C).
- Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt limning på glatte, buede overflader eller vikle rundt om rør og hætteglas med et 1/8 tommer overlap.
- Certificeringer— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Printer etiket |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido