Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter med hætteglastop til 1 tommer. Små kerneprintere
Artikelnummer. 15231808
Skift visning
Størrelse (engelsk):
0,375 x 1 x 0,375 tommer. (B x H x dia.)
1 x 0,5 x 0,440 tommer. (B x H x dia.)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) unitSize
15231808 1 x 0,5 x 0,440 tommer. (B x H x dia.) 1 rulning
15357750 0,375 x 1 x 0,375 tommer. (B x H x dia.) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15231808 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142078
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
Printbare etiketter til termotransferprintere
  • Specialiseret— Aggressiv klæbemiddel B-492 FreezerBondz™ Etiketter er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
  • Holdbar— Etiketter modstår kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lav temperaturområde på -320 °F til +212 F (-°196 C °til +100 °C).
  • Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt limning på glatte, buede overflader eller vikle rundt om rør og hætteglas med et 1/8 tommer overlap.
  • Certificeringer— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Label
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer etiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorie-identifikation
Til brug med (udstyr) Termisk printer
Mængde 1500/Pk.
Størrelse (engelsk) 1 x 0,5 x 0,440 tommer. (B x H x dia.)
Størrelse (metrisk) 25,4 x 12,7 mm (B x H) med 11,18 mm Dia. hætteglas øverste etiket
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 til 120 °C
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelsk) 0,440 tommer.
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer THT-251-492-1.5-SC