Få mere at vide
Brady™ Brady EXA81 RFID-læser
Artikelnummer. 30238415 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
86 x 214,4 x 98,5 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30238415 86 x 214,4 x 98,5 mm
1 options
Artikelnummer. 30238415 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 321710
På lager
EXA81 forvandler enhver smartphone eller tablet til en personlig radar, der kan opfange radiosignaler fra alle RFID-mærkede genstande, aktiver, værktøjer og udstyr inden for 15 meter.
  • Læs mere end 1000 genstande i sekundet inden for 15 m
  • Læs UHF RFID-etiketter, og scan nemt stregkoder og 2D-koder tæt på
  • Virker 24 timer på en enkelt opladning
  • Kompatibel med en lang række smartenheder, der kan forbindes trådløst via Bluetooth 5.3 eller med USB-C-kabel
  • Universal montering: Fastgør enhver smart-enhed med skruer eller Quadlock
Tekniske data
Understøttede stregkodetyper IATA 2 af 5, Matrix 2 af 5, Trioptic
Dataoverførselsmetode Bluetooth 5.3 klasse 2, USB-C
Højde (metrisk) 98.5 mm
Højde (engelsk) 3,88 tommer.
Bredde (metrisk) 214.4 mm
Bredde (engelsk) 8,44 tommer.
Dybde (metrisk) 86 mm
Dybde (engelsk) 3,39 tommer.
Vægt (metrisk) 0.58 kg
Certificeringer/compliance CE
Fugtighed 10 til 95 % (ikke-kondenserende)
Inkluderer Wrist Wrap
Dimensioner (L x B x H) 86 x 214,4 x 98,5 mm
garanti 2 år
Type Scanner
Strømforsyning Genopladeligt batteri
Alternativt varenummer B-EXA81-EU