Få mere at vide
Brady™ Dash Space
Artikelnummer. p-4247079
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Red
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11711266
Brand: Brady™ 142177
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dash Space B-514 polyestermateriale er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og afmærkning af sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.33
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Materiale Polyester
Mængde 46/Pk.
Klæbende type Gummibaseret
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Højde (engelsk) 2 tommer
Tykkelse 0,008 tommer.
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metrisk) -18° C-54° C
Produkttype Mærke