Få mere at vide
Brady™ Dash Space
Artikelnummer. 11711266
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11711266 Hvid 1 rulning
11741266 Blå 1 rulning
11731266 Rød 1 rulning
11751266 Grøn 1 rulning
11721266 Sort 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11711266 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 DKK
    910.74 DKK / 1 ruller
    Spare 66.26 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dash Space B-514 polyestermateriale er ideelt til brug ved markering af gange, gange, opbevaringssteder og afmærkning af sikkerhedsudstyr og udgange.
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Tape fjernes rent uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Overstiger sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 og OSHA 1910.33
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS
Materiale Polyester
Mængde 46/Pk.
Klæbende type Gummibaseret
Oversigt ToughStripe Prespaced former
Højde (engelsk) 2 tommer
Tykkelse 0,008 tommer.
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (metrisk) -18° C-54° C
Produkttype Mærke