Få mere at vide
Brady™ B30-serien R6400 printerbånd, sort
Artikelnummer. 13503310 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13503310 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 13503310 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143118
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robuste, udtværingssikre, drop- og clink-printbånd bruges til hurtige og nemme forsyningsskift.
B30 Series Drop& Klik på udskriv bånd aktiverer 5-sekunders båndforsyningsændringer. Ingen kalibrering, ingen gevindskæring, intet spild, ingen besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6400-seriens harpiksformulering giver overlegen kemisk og slidstyrke, når den er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
  • Anbefales til brug med materialer designet til at modstå kemikalier, såsom B-492 Frozen Surface Polyester og B-481 Chemical Resistant Polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Format Patron (bånd)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) BBP30; BBP31; BBP33; BBP35; BBP37; i3300; S3000; S3100; i5300; S3700
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Model- B30-R6400
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 1 stk.
Tykkelse (engelsk) 0,0002 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Dimensioner (L x B) 60 m x 110 mm
Længde (engelsk) 200 ft.
Længde (metrisk) 60 m
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 110 mm
Alternativt varenummer B30-R6400