Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz II Laboratoriemærker i polyester B490
Beskrivelse
- B-490 etiketter kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- Hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
- Brady Serie R4300 farvebånd anbefales
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS, 2002/618/EC MCV, 2002895/EC |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Matte |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Laboratoriemærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Til brug ved laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas |
| Vis mere |