Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz II Laboratoriemærker i polyester B490
Description
- B-490 etiketter kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- Hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
- Brady Serie R4300 farvebånd anbefales
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Oversigt | FreezerBondz Etiketter til BBP33-printeren |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Laboratoriemærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |