Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter™ Bånd
Artikelnummer. 10122422
Skift visning
Bredde (engelsk):
2,36 tommer
3,27 tommer.
Materiale:
Harpiks
Voks
Certificeringer/compliance:
RoHS 2002/95/EF
RoHS, 2011/65/EU
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Materiale Certificeringer/compliance unitSize
10122422 3,27 tommer. Voks RoHS 2002/95/EF Hver
12756148 2,36 tommer Harpiks RoHS, 2011/65/EU Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122422 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 035243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BradyPrinter™ Bånd udviklet til succesfuld ydeevne på en række forskellige materialer, herunder papir, polyester, polyimider og vinyl.
Holdbarhed og ydeevne er baseret på bindingen mellem båndet og etiketten.
Serie R4300
  • Voks/harpiks formulering
  • Producerer pålidelig udskriftskvalitet med skarpe kanter for fremragende stregkodelæsbarhed
  • Modstå udtværinger og kemikalier
  • B x L: 3,27 tommer x 984 fod. (8,3 cm x 300 m)
Serie R6000
  • Harpiksbaseret og høj densitet, med fremragende modstandsegenskaber
  • B x L: 2,36 tommer x 984 fod. (6 cm x 300 m)
Serie R6200
  • Harpiksbaseret, specielt designet til mærkningsapplikationer i barske miljøer
  • B x L: 2,56 tommer x 984 fod. (6,5 cm x 300 m)
  • Kompatibel med BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600,- Tagus T200
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP72 Labelprinter, BBP81 Labelprinter, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Labelprinter, BradyPrinter PR Plus 600, Tagus T200
Materiale Voks
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 984 ft.
Bredde (engelsk) 3,27 tommer.
Længde (metrisk) 299.9 m
Bredde (metrisk) 83 mm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Oversigt Sort 4300 Series termisk overførselsprinterbånd
Format Bånd
Printbare sider Blæksiden udad
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Til brug med (applikation) Til vellykket ydeevne på en række forskellige materialer, herunder papir, polyester, polyimider og vinyl
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer R4300