Få mere at vide
Brady™ Bradylink™ Forbindende links
Artikelnummer. 11731296 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11731296 Gul 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11731296 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 078246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    480.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.52 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Bruges til permanent at fastgøre kædelængder eller til at reparere kædeled
  • Kun til indendørs brug
  • Linkdesign forhindrer knæk
  • Forbindende links matcher vores indlæg og kæde
Tekniske data
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.08 cm
Emballagemængde 36/Pk.
Bredde (metrisk) 50.00 mm
Farve Gul
Materiale B-900 polyethylen
Type Connecting Links