Få mere at vide
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Artikelnummer. 11755673
Dimensioner (LxB):
12,70 x 25,40 mm
5,08 x 16,51 mm
6,35 x 19,05 mm
6,99 x 12,70 mm
9,53 x 25,40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11755673
Brand: Brady™ 115110
Used to identify property from components to finished products
  • White glossy polyester
  • Available in various sizes
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Patch Panel - ID Port, Rating Plates, Through Hole - Top
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Produkttype BradyBondz Label
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Barcoding, Bottles, Component ID, Conical Tube, Deep Well Plate, Equipment ID, General Purpose ID, Petri Dish, Rating Plates, Through Hole - Top
Til brug med (udstyr) BMP™71 Portable Thermal Transfer Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1 x 0.37 in.
Størrelse (metrisk) 25.4 x 9.5 mm
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (LxB) 9,53 x 25,40 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 0.37 in.
Højde (metrisk) 9.5 mm