Få mere at vide
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Thermal Transfer Portable Printer Labels
Artikelnummer. 11735703
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,70 x 25,40 mm
5,08 x 16,51 mm
6,35 x 19,05 mm
6,99 x 12,70 mm
9,53 x 25,40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11735703 5,08 x 16,51 mm Hver
11705703 6,99 x 12,70 mm Hver
11795673 12,70 x 25,40 mm Hver
11755673 9,53 x 25,40 mm Hver
11715693 6,35 x 19,05 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11735703 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 115116
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Used to identify property from components to finished products
  • White glossy polyester
  • Available in various sizes
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Patch Panel - ID Port, Rating Plates, Through Hole - Top
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-423)
Produkttype BradyBondz Label
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Barcoding, Bottles, Component ID, Conical Tube, Deep Well Plate, Equipment ID, General Purpose ID, Petri Dish, Rating Plates, Through Hole - Top
Til brug med (udstyr) BMP™71 Portable Thermal Transfer Printer
Mængde 750/Roll
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 0.65 x 0.2 in.
Størrelse (metrisk) 16.5 x 5.08 mm
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 8.26 mm
Dimensioner (L x B) 5,08 x 16,51 mm
Bredde (engelsk) 0.65 in.
Bredde (metrisk) 16.5 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (metrisk) 5.08 mm