Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53 Label Maker Cartridge: B-427 Vinyl
Dimensioner (LxB):
1,1 x 0,25 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Materiale | Vinyl |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | BMP™51 Label Maker, BMP™53 Label Maker |
| Tykkelse (engelsk) | 0.004 in. |
| Dimensioner (LxB) | 1,1 x 0,25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 6.35 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur