Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-499 Nylon Cloth
Artikelnummer. 15163349
Dimensioner (LxB):
1,9 x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15163349
Brand: Brady™ 131600
Label Maker Cartridge with B-499 Nylon Cloth labels for use in commercial and industrial applications.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised; CSA Accepted; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black on White
Slutte Matte
Materiale Polyamide-coated Nylon Cloth
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) BMP™41 Label Printer, BMP™51 Label Maker, BMP™53 Label Maker
Etiketter pr. række 1
Mængde 100/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (engelsk) 0.0065 in.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (LxB) 1,9 x 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 48.26 mm