Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Artikelnummer. 15173339
Dimensioner (LxB):
1 x 0,5 tommer
1,13 x 0,5 tommer
2 x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15173339
Brand: Brady™ 131603
For marking relays, solenoids, switches, drive motors and other components
  • Available in various sizes
  • For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Tekniske data
Certificeringer/compliance Pass 2002/95/EC
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black, Light Gray
Slutte Matte
Materiale Metallized Polyester (B-428)
Produkttype Label Maker Cartridge
Etiketter pr. række 1
Mængde 140/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 2 x 1 in.
Størrelse (metrisk) 50.8 x 25.4 mm
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +120°C
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Dimensioner (LxB) 2 x 1 tomme
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 25.4 mm