Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Dimensioner (LxB):
1 x 0,5 tommer
1,13 x 0,5 tommer
2 x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Available in various sizes
- For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Pass 2002/95/EC |
| Farve | Black, Light Gray |
| Materiale | Metallized Polyester (B-428) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Mængde | 239/Pk. |
| Størrelse (engelsk) | 1.13 x 0.5 in. |
| Størrelse (metrisk) | 28.7 x 12.7 mm |
| Dimensioner (LxB) | 1,13 x 0,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 1.13 in. |
| Bredde (metrisk) | 28.7 mm |
| Vis mere |