Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Artikelnummer. 15113369
Dimensioner (LxB):
1 x 0,5 tommer
1,13 x 0,5 tommer
2 x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15113369
Brand: Brady™ 711206
For marking relays, solenoids, switches, drive motors and other components
  • Available in various sizes
  • For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Tekniske data
Certificeringer/compliance Pass 2002/95/EC
Farve Black, Light Gray
Materiale Metallized Polyester (B-428)
Produkttype Label Maker Cartridge
Mængde 239/Pk.
Størrelse (engelsk) 1.13 x 0.5 in.
Størrelse (metrisk) 28.7 x 12.7 mm
Dimensioner (LxB) 1,13 x 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1.13 in.
Bredde (metrisk) 28.7 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12.7 mm