Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. p-4932839
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,5 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
25 fod x 0,475 tommer
25 fod x 0375 tommer
25 fod x 1 tomme
Unit Size:
Hver
Product Code. 15113329
Brand: Brady™ 131576
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Specifications
Certificeringer/compliance Pass 2002/95/EC
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Black, White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-422)
Produkttype Label Maker Cartridge
Etiketter pr. række 1
Mængde 180/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (engelsk) 1.5 x 0.75 in.
Størrelse (metrisk) 38.1 x 19.0 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1,5 x 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 19.0 mm