Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 15193319
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,5 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
25 fod x 0,475 tommer
25 fod x 0375 tommer
25 fod x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15193319
Brand: Brady™ 131577
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Tekniske data
Certificeringer/compliance Pass 2002/95/EC
Farve Black, White
Materiale Polyester (B-422)
Produkttype Label Maker Cartridge
Mængde 180/Pk.
Størrelse (engelsk) 0.5 x 1.5 in.
Størrelse (metrisk) 12.7 x 38.1 mm
Dimensioner (LxB) 0,5 x 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 1.5 in.
Højde (metrisk) 38.1 mm