Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,5 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
25 fod x 0,475 tommer
25 fod x 0375 tommer
25 fod x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Pass 2002/95/EC |
| Oversigt | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Black, White |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester (B-422) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Mængde | 180/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Vis mere |