Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,5 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
25 fod x 0,475 tommer
25 fod x 0375 tommer
25 fod x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Pass 2002/95/EC |
| Farve | Black, White |
| Materiale | Polyester (B-422) |
| Produkttype | Label Maker Cartridge |
| Mængde | 480/Pk. |
| Størrelse (engelsk) | 1 x 0.5 in. |
| Størrelse (metrisk) | 25.4 x 12.7 mm |
| Dimensioner (LxB) | 1 x 0,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 1 in. |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Vis mere |