Få mere at vide
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 11972762
Dimensioner (LxB):
0,5 x 1,5 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
25 fod x 0,475 tommer
25 fod x 0375 tommer
25 fod x 1 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11972762
Brand: Brady™ 143239
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL Recognised; CSA Accepted
Oversigt BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Klæbende type Permanent Acrylic
Belægning Powder
Farve Black, White
Slutte Gloss
Materiale Polyester (B-422)
Produkttype Label Maker Cartridge
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Roll
Størrelse (engelsk) 0.375 in. x 25 ft.
Størrelse (metrisk) 9.5mm x 7.6m
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 25 fod x 0375 tommer
Længde (engelsk) 25 ft.
Længde (metrisk) 7.6 m
Bredde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (metrisk) 9.5 mm
Højde (metrisk) 7.6 m