Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Artikelnummer. 12642976
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,5 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
Bredde (engelsk):
1,25 tommer
1,65 tommer
1,75 tommer
1,8 tommer
2,2 tommer
3,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12642976
Brand: Brady™ 143312
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 1,25 tommer
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer
Højde (metrisk) 9.5 mm
Tykkelse (engelsk) 0.0021 in.
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 31.75 mm
Klæbende type Permanent
Oversigt BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Slutte White film with Matte white thermal transfer printable coated ink
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Certificeringer/compliance ASTM D
Til brug med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Mængde 1 Ea.