Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Artikelnummer. 12632976
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,5 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
Bredde (engelsk):
1,25 tommer
1,65 tommer
1,75 tommer
1,8 tommer
2,2 tommer
3,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12632976
Brand: Brady™ 143311
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Farve Black
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 1,75 tommer
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Tykkelse (engelsk) 0.0021 in.
Tykkelse (metrisk) 0.053 mm
Dimensioner (L x B) 44.45 x 25.40 mm
Klæbende type Permanent
Oversigt BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Slutte White film with Matte white thermal transfer printable coated ink
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Certificeringer/compliance ASTM D
Til brug med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Mængde 1 Ea.