Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Højde (engelsk):
0,37 tommer
0,5 tommer
0,6 tommer
1 tomme
1,5 in,
Bredde (engelsk):
1,25 tommer
1,65 tommer
1,75 tommer
1,8 tommer
2,2 tommer
3,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material Type: Polyester
- Material Description: Freezerbondz™ Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Til brug med (udstyr) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 1,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 25.40 mm |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 2.54 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0021 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.053 mm |
| Dimensioner (L x B) | 44.45 x 25.40 mm |
| Vis mere |