Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz II Polyester
Artikelnummer. 12764029
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 0,825 tommer
0,375 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på hætteglastoppen
0,5 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på flasketop
0,5 x 1 tomme med 0,4375 tommer diameter på flasketop
0,500 x 1 tomme
1 x 0,9 tommer
1,9 x 1 tomme
Mængde:
100/pakke
180/pakke
220/pakke
240/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12764029
Brand: Brady™ 143316
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 0.37 in.
Højde (engelsk) 0.82 in.
Højde (metrisk) 2.1 cm
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Dimensioner (L x B) 0,375 x 0,825 tommer
Klæbende type Permanent
Slutte White film with white thermal transfer printable topcoat
Certificeringer/compliance ASTM D
Til brug med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Mængde 220/pakke