Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz II Polyester
Artikelnummer. 12662996
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 0,825 tommer
0,375 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på hætteglastoppen
0,5 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på flasketop
0,5 x 1 tomme med 0,4375 tommer diameter på flasketop
0,500 x 1 tomme
1 x 0,9 tommer
1,9 x 1 tomme
Mængde:
100/pakke
180/pakke
220/pakke
240/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12662996
Brand: Brady™ M131492
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Polyester
Bredde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 2.54 cm
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 0,500 x 1 tomme
Klæbende type Permanent
Oversigt BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Slutte White film with white thermal transfer printable topcoat
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130 °C
Certificeringer/compliance ASTM D
Til brug med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Mængde 180/pakke