Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz II Polyester
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 0,825 tommer
0,375 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på hætteglastoppen
0,5 x 1 tomme med 0,375 tommer diameter på flasketop
0,5 x 1 tomme med 0,4375 tommer diameter på flasketop
0,500 x 1 tomme
1 x 0,9 tommer
1,9 x 1 tomme
Mængde:
100/pakke
180/pakke
220/pakke
240/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (udstyr) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Materiale | Polyester |
| Bredde (engelsk) | 0.37 in. |
| Højde (engelsk) | 0.37 in. |
| Højde (metrisk) | 9.5 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0032 in. |
| Dimensioner (L x B) | 0,375 x 0,375 tommer |
| Klæbende type | Permanent |
| Slutte | White film with white thermal transfer printable topcoat |
| Vis mere |