Få mere at vide
Brady™ BMP™71 Printer Ribbons
Artikelnummer. 12873265 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
RoHS 2002/95/EF
Oversigt:
Sort 6200-serie termotransferprinterbånd til BMP71-printer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Oversigt Pakningsstørrelse
12873265 RoHS 2002/95/EF Sort 6200-serie termotransferprinterbånd til BMP71-printer Hver
1 options
Artikelnummer. 12873265 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114549
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High-density ribbon for use with BMP71 Label Maker
  • Excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance
  • Ribbon core inside diameter: 1 in. (25.4mm), ink side out
  • W x L: 2 in. x 150 ft. (5cm x 45.7m)
  • Color: Black
Certificeringer
CSA approved. UL recognized.
Overholdelse
RoHS compliant
Tekniske data
Farve Black
Til brug med (udstyr) BMP71 Label Printer
Materiale Resin
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 45.7 m
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Oversigt Sort 6200-serie termotransferprinterbånd til BMP71-printer
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Til brug med (applikation) Harsh environment labeling applications
Mængde 1 Ea.