Få mere at vide
Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves
Artikelnummer. p-6564009
Diameter (metrisk):
1.17 to 2.79 mm
1.57 to 3.81 mm
2.39 to 5.46 mm
3.2 to 8.13 mm
4.75 to 11.43 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11548594
Brand: Brady™ 115118
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fits snuggly around wire for permanent identification and protection
  • Has 3:1 shrink ratio 
  • Heat shrinkable 
  • Fade resistant
  • Flame retardant
  • Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material
Tekniske data
Certificeringer/compliance SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662
Oversigt Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Materiale Polyolefin (B-342)
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) Wire and cable marking, Panel identification
Til brug med (udstyr) 22 to 16 wire ga
Mængde 1
Længde (metrisk) 15.24 m
Diameter (engelsk) 0.046 to 0.110 in.
Diameter (metrisk) 1.17 to 2.79 mm