missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves

Artikelnummer. 11568594
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
1.17 to 2.79 mm
1.57 to 3.81 mm
2.39 to 5.46 mm
3.2 to 8.13 mm
4.75 to 11.43 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11568594

Brand: Brady™ 115120

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fits snuggly around wire for permanent identification and protection

  • Has 3:1 shrink ratio 
  • Heat shrinkable 
  • Fade resistant
  • Flame retardant
  • Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material

Tekniske data

Certificeringer/compliance SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662
Oversigt Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Materiale Polyolefin (B-342)
Produkttype Wire Marker Sleeve
Til brug med (applikation) Wire and cable marking, Panel identification
Til brug med (udstyr) 22 to 16 wire ga
Mængde 1
Længde (metrisk) 15.24 m
Diameter (engelsk) 0.094 to 0.215 in.
Diameter (metrisk) 2.39 to 5.46 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.