Få mere at vide
Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves
Beskrivelse
- Has 3:1 shrink ratio
- Heat shrinkable
- Fade resistant
- Flame retardant
- Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662 |
| Oversigt | Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Materiale | Polyolefin (B-342) |
| Produkttype | Wire Marker Sleeve |
| Til brug med (applikation) | Wire and cable marking, Panel identification |
| Til brug med (udstyr) | 22 to 16 wire ga |
| Mængde | 1 |
| Længde (metrisk) | 15.24 m |
| Diameter (engelsk) | 0.046 to 0.110 in. |
| Diameter (metrisk) | 1,17 til 2,79 mm |