Få mere at vide
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges
Artikelnummer. 12724049
Farve:
Gul
Hvid
Sort
Dimensioner (L x B):
1 x 0,5 tommer
1,25 x 0,25 tommer (B x H)
13 mm
13 mm i diameter.
22,86 x 22,86 mm
Tykkelse (engelsk):
0,0028 tommer
0,0032 tommer
0,0036 tommer
0,0065 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12724049
Brand: Brady™ 143347
Ribbon and label materials in one cartridge
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (udstyr) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Nylon Cloth
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Diameter (engelsk) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 13 mm
Dimensioner (L x B) 13 mm i diameter.
Dimensioner (L x B x H) 0.5 in. Dia
Klæbende type Permanent
Sterilitet Non-sterile
Oversigt BMP51/53 Labelmaker Labels
Slutte Matte White
Form Round
Trækstyrke 80 lb./in.
Temperaturområde (engelsk) -40 to 194°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Certificeringer/compliance UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Til brug med (applikation) Wiremarking and general labeling applications
Mængde 1 Ea.