Beskrivelse
- Klæber godt til både glatte og teksturerede overflader.
- Giver dig mulighed for at mærke kabler og ledninger med en simpel indpakningsfunktion.
- Giver fremragende smudsafvisende tekst.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | UL |
| Oversigt | Selvlaminerende vinyltape til M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Gennemskinnelig, Hvid, Sort |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (etiket) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |