Få mere at vide
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etiketpatroner: Selvlaminerende vinyl
Artikelnummer. 11543894
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,75 tommer
1 tomme
1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) unitSize
11543894 1 tomme -
11563894 1,5 tommer Hver
11533894 0,75 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11543894 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110928
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinyl termotransferetiketter.
  • Klæber godt til både glatte og teksturerede overflader.
  • Giver dig mulighed for at mærke kabler og ledninger med en simpel indpakningsfunktion.
  • Giver fremragende smudsafvisende tekst.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL
Oversigt Selvlaminerende vinyltape til M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Gennemskinnelig, Sort
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Vinyl
Produkttype Etiketpatron
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
Til brug med (udstyr) M210 Labelprinter, M210-LAB Labelprinter, M211 Labelprinter, ™BMP 21 LAB Labelprinter, BMP ™21-PLUS Labelprinter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Trådmåler 16 til 8 AWG
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 4.30 m (L)
Længde (engelsk) 14 ft.
Længde (metrisk) 4.30 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 9.53 mm
Bredde (metrisk) tape 25.40 mm
Højde (engelsk) 14 ft.
Højde (metrisk) 4.2 m
Alternativt varenummer M21-1000-427