Få mere at vide
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etiketpatroner: Polyester
Artikelnummer. 11503904
Skift visning
Farve:
Sort, Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11503904 Sort, Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11503904 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110934
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyester termotransferetiketter
Blank finish er perfekt til autoklavering og til brug i temperaturer under frysepunktet.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketpatron
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorie-identifikation: Glidemærkat, Gennemgående hul-top, Brøndplade
Til brug med (udstyr) M210 Labelprinter, M210-LAB Labelprinter, M211 Labelprinter, ™BMP 21 LAB Labelprinter, BMP ™21-PLUS Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M21-375-488
nr. pr. pakke 1 Tape / Box
Mængde 1 rulle
Størrelse 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Størrelse (engelsk) Panel 0.375 in W x 21 ft L
Størrelse (metrisk) panel 9.53 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0037 in.
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Dimensioner (L x B) 6.40 m x 9.53 mm
Længde (engelsk) 21 ft.
Længde (metrisk) 6.40 m
Bredde (engelsk) 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Højde (metrisk) 6.4 cm
Alternativt varenummer M21-375-488