Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter med bånd til M21 printere
Artikelnummer. 11810835 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11810835 0,75 tommer Hver
11523864 0,3 tommer. Hver
11533864 0,5 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11810835 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00 DKK
    322.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.64 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene for Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til miljøer med flydende nitrogen.
Til ledning, kabel, frontplader og patchpaneler
  • Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene ved Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale, designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til flydende nitrogen-miljøer.
  • Anvendelsesalsidighed — Meget smidigt materiale tilpasser sig tæt buede overflader som ledninger og kabler, samtidig med at det klæber til rustfrit stål, struktureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper.
  • Engineered Performance — Modstår eksponering for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
  • Uregelmæssige overflader — Lavprofil-mærkemateriale hæfter til glatte, ru eller pulverbelagte overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi.
  • Certificeringer — UL Anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL
Oversigt Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Sort
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Båndkassette
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Kommunikationskabler, Generel identifikation, Laboratorieidentifikation, Panelidentifikation, Stemme- eller dataidentifikation, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M21-750-499
nr. pr. pakke 1 bånd / kasse
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Størrelse 19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
Størrelse (engelsk) Panel 0,75 tommer bred x 16 fod l
Størrelse (metrisk) panel 19.05 mm W x 4.88 m L
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 6,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Dimensioner (L x B) 16 fod x 0,75 tommer
Længde (engelsk) 16 ft.
Længde (metrisk) 4.88 m
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Højde (metrisk) 4.8 cm
Alternativt varenummer M21-750-499