Få mere at vide
Brady™ Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter med bånd til M21 printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
Til ledning, kabel, frontplader og patchpaneler
- Høj vedhæftning og høj smidighed er kendetegnene ved Bradys nylonstof (B-499) etiketmateriale, designet til at opfylde en bred vifte af identifikationskrav fra kontrolpaneler til flydende nitrogen-miljøer.
- Anvendelsesalsidighed — Meget smidigt materiale tilpasser sig tæt buede overflader som ledninger og kabler, samtidig med at det klæber til rustfrit stål, struktureret ABS, polypropylen og mange andre materialetyper.
- Engineered Performance — Modstår eksponering for kolde temperaturer, kemikalier, fedt, olier, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
- Uregelmæssige overflader — Lavprofil-mærkemateriale hæfter til glatte, ru eller pulverbelagte overflader eller endda materialer med lav overfladeenergi.
- Certificeringer — UL Anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815), UL |
| Oversigt | Aggressiv klæbende multifunktion Nylon Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Sort, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (etiket) |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |