Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddel- og kemikaliebestandige polyesteretiketter med bånd til M21-printere
Artikelnummer. p-4909578
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11513904
Brand: Brady™ 110935
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bradys B-488-materiale, der er designet til at imødekomme laboratorieapplikationernes krav, udmærker sig ved at modstå kemikalier, olier, alkoholer og varme. På grund af dens iboende egenskaber kan denne polyester også bruges til aktivsporing, datacom-identifikation, stregkodemærkning og mere.
Til brug ved ekstremt høje temperaturer
  • Bradys B-488-materiale , der er designet til at imødekomme laboratorieapplikationernes krav, udmærker sig ved at modstå kemikalier, olier, alkoholer og varme.
  • På grund af dens iboende egenskaber kan denne polyester også bruges til aktivsporing, datacom-identifikation, stregkodemærkning og mere.
  • Konstrueret ydeevne— Permanent klæbemiddel med høj klæbeevne, ideelt til flade overflader, der udsættes for en lang række væsker, kemikalier, alkoholer, olier og vil endda overleve udendørs applikationer.
  • Kemisk resistent— Modstår udsættelse for mineralsk terpentin, 10% natriumhydroxidopløsning, 10% svovlsyreopløsning, olier, isopropylalkohol, jetbrændstof og mere.
  • Certificeringer— UL anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, CSA, UL
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketpatron
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorieidentifikation: Hætteglas, Brøndplade
Til brug med (udstyr) M210 Labelprinter, M210-LAB Labelprinter, M211 Labelprinter, ™BMP 21 LAB Labelprinter, BMP ™21-PLUS Labelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M21-500-488
nr. pr. pakke 1 Tape / Box
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Størrelse (engelsk) Panel 0.5 in W x 21 ft L
Størrelse (metrisk) panel 12.70 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +320 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 3,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (LxB) 21 fod x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 21 ft.
Længde (metrisk) 6.40 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) 6.4 cm
Alternativt varenummer M21-500-488