Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddel- og kemikaliebestandige polyesteretiketter med bånd til M21-printere
Artikelnummer. 11513904 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11513904 0,5 tommer -
11523904 0,75 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11513904 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110935
På lager
Bradys B-488-materiale, der er designet til at imødekomme laboratorieapplikationernes krav, udmærker sig ved at modstå kemikalier, olier, alkoholer og varme. På grund af dens iboende egenskaber kan denne polyester også bruges til aktivsporing, datacom-identifikation, stregkodemærkning og mere.
Til brug ved ekstremt høje temperaturer
  • Designet til at imødekomme laboratorieapplikationernes krav udmærker Bradys B-488-materiale sig i at modstå kemikalier, olier, alkoholer og varme.
  • På grund af sine iboende egenskaber kan denne polyester også bruges til aktivsporing, datacom-identifikation, stregkodemærkning og mere.
  • Udviklet ydeevne — Højklæbende permanent lim ideel til flade overflader udsat for en bred vifte af væsker, kemikalier, alkoholer, olier og vil endda overleve udendørs anvendelser.
  • Kemikalieresistent — Modstandsdygtig over for mineralsk terpentin, 10% natriumhydroxidopløsning, 10% svovlsyreopløsning, olier, isopropylalkohol, jetbrændstof og mere.
  • Certificeringer UL — Anerkendt til UL969, RoHS-kompatibel.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, CSA, UL
Oversigt Overflademontering
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Båndkassette
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Laboratorieidentifikation: Hætteglas, Brøndplade
Til brug med (udstyr) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M21-500-488
nr. pr. pakke 1 bånd / kasse
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Størrelse (engelsk) Panel 0,5 tommer bred x 21 fod L
Størrelse (metrisk) panel 12.70 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +320 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 3,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (L x B) 21 fod x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 21 ft.
Længde (metrisk) 6.40 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) 6.4 cm
Alternativt varenummer M21-500-488