Få mere at vide
Brady™ BMP™ Labelpatroner til BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, Matt hvid tape
Artikelnummer. 12837268 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
0,5 tommer
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
12837268 0,3 tommer. Hver
11583894 0,5 tommer Hver
11593894 0,75 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12837268 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110931
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
Brug denne filmtape til en række forskellige mærkningsapplikationer. BMP™ Etiketpatroner til BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL er ideelle til centrifugering, Eppendorf og PCR-rør; koniske og store rør; kryorør og hætteglas.
  • Høj klæbemiddel
  • Gennemskinnelig
  • Blank finish
  • Perfekt til autoklavering og til brug i temperaturer under frysepunktet
Specifications
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Sort, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (etiket)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratorieidentifikation: Hætteglas, brøndplade
Til brug med (udstyr) M210 Labelprinter, M210-LAB Labelprinter, M211 Labelprinter, BMP™ 21 LAB Label Printer, BMP™ 21-PLUS Label Printer
Mængde 1 rulle
Dimensioner (L x B) 6.40 m x 9.53 mm
Længde (engelsk) 21 ft.
Bredde (engelsk) 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Højde (engelsk) 21 ft.
Højde (metrisk) 6.4 cm
Alternativt varenummer M21-375-461-AW